Läs mer
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ACS reagent, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 g
Produktkod.
11935141 1 g
1 options
Produktkod. 11935141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Smältpunkt 208.0°C to 211.0°C
Molekylformel C22H13Br4KO4
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9331
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: negligible.
InChI-nyckel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC-namn potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
Molekylvikt (g/mol) 700.06
Formel vikt 661.96
Kvalitet ACS Reagent