Läs mer
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Potassium Salt, Indicator Grade
Produktkod. 10216200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10216200 1 g Glasflaska 1g
10081790 5 g Glasflaska 5g
16640832 25 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10216200 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151580010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62637-91-6
Molekylformel C22H13Br4KO4
Molekylvikt (g/mol) 700.06
MDL-nummer MFCD00011662
InChI-nyckel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23689366
LEDER [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt
Merck Index 15, 9331
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn kalium;2,6-dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-etoxikarbonylfenyl)metyl]fenolat
Formel vikt 700.05
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 660 min. (600nm, ethanol)
Färg Svart/Blå till Blå
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.