Läs mer
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Produktkod. 11353306
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353306 5 g 5g
11343306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12674.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Tetrabromfenolftaleinetylesterkaliumsalt används som reagens för detektion av proteiner och som indikator för jonparextraktionstitrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tetrabromophenolphtalein etylester kaliumsalt används som reagens för
detektion av proteiner och som indikator för jon-par extraktion titrering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62637-91-6
Molekylformel C22H13Br4KO4
Molekylvikt (g/mol) 700.06
MDL-nummer MFCD00011662
InChI-nyckel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
PubChem CID 23689366
IUPAC-namn kalium;2,6-dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-etoxikarbonylfenyl)metyl]fenolat
LEDER [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Smältpunkt ∽273°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3848263
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 700.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.