Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromfenolftaleinetylester, ren
Produktkod. 10379103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10379103 25 g Glasflaska 25g
10289600 1 g Glasflaska 1g
10108090 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10379103 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 420070250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1176-74-5 | C22H14Br4O4 | 661.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1176-74-5
Molekylformel C22H14Br4O4
Molekylvikt (g/mol) 661.96
MDL-nummer MFCD00066387
InChI-nyckel SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenolphthalein ethyl ester, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ethyl tetrabromophenolphthalein, unii-6d91ns781o, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl benzoate, 3 inverted exclamation marka,3 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, benzoic acid,2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-,ethyl ester, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl benzoate
PubChem CID 92873
IUPAC-namn etyl-2-[(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
Smältpunkt 208.0°C to 211.0°C
Färg Röd till gul
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9331
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible.
Spektrofotometri 80.0% min.
Formel vikt 661.96
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.