Läs mer
Tetrabromoftal anhydrid, 98 %
Produktkod. 11440388
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440388 500 g 500g
11430388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24550.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463,701 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-79-1
Molekylformel C8Br4O3
Molekylvikt (g/mol) 463.701
MDL-nummer MFCD00005919
InChI-nyckel QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrabrom-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophthalic anhydride
Smältpunkt 274 °C till 280 °C
Densitet 2.87
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 18908
Känslighet Känslig för fukt
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Formel vikt 463.7
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.