Läs mer
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10407150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10407150 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10407150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophthalic anhydride
Namnnotering 98%
CAS 632-79-1
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8Br4O3
MDL-nummer MFCD00005919
Kvantitet 5g
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
InChI-nyckel QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 463.701
PubChem CID 12443
Formel vikt 463.7
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabromophthalic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.