missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrabromophthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15849540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849540 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15849540 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8080960250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 632-79-1
Smältpunkt 271°C to 274°C
Densitet 2.87 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005919
Kvantitet 250 g
Synonym Tetrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 463.7
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.