missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrabromoterephthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabromoterephthalic Acid |
| CAS | 5411-70-1 |
| Molekylformel | C8H2Br4O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-benzenedicarboxylic Acid, NSC 12442, Tetrabromo-1,4-benzenedicarboxylic Acid, Tetrabromoterephthalic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | CC(N(OC(C)=O)C(N)=O)C(S1)=CC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.72 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?