Läs mer
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10021620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10021620 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10021620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromothiophene
Namnnotering 99+%
CAS 3958-03-0
Smältpunkt 112.0°C to 116.0°C
Färg Brown to Cream
Kokpunkt 326.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4Br4S
MDL-nummer MFCD00005419
Kvantitet 25 g
Beilstein 17, 34
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
InChI-nyckel AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrabromothiophene
Molekylvikt (g/mol) 399.72
PubChem CID 77565
Formel vikt 399.71
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabromothiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.