Läs mer
Tetrabromothiophene, 99%
Produktkod. 11449913
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449913 25 g 25g
11439913 5 g 5g
11459913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13009.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3958-03-0 | C4Br4S | 399.72 g/mol
Tetrabromtiofen, har breda tillämpningar inom organisk elektronik och fotonik. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrabromtiofen, har breda tillämpningar inom organisk elektronik och fotonik. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka baser, starka oxidationsmedel. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3958-03-0
Molekylformel C4Br4S
Molekylvikt (g/mol) 399.72
MDL-nummer MFCD00005419
InChI-nyckel AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
PubChem CID 77565
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrabromtiofen
LEDER C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromothiophene
Smältpunkt 113°C to 117°C
Kokpunkt 324°C to 327°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 383664
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vikt 399.72
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.