Läs mer
Tetrabutyl Ammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10214500 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214500 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10214500 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0476/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1643-19-2
Smältpunkt 100°C
Färg Cream
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C16H36BrN
MDL-nummer 11633
Kvantitet 25 g
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
InChI-nyckel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
IUPAC-namn tetrabutylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 322.375
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Formel vikt 322.36g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.