Läs mer
Tetrabutyl Ammonium Phosphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10635122 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10635122 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10635122 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0505/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 148°C
CAS 5574-97-0
Färg White
pH 4 to 5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H38NO4P
MDL-nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn dihydrogen phosphate;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vikt 339.45g/mol
Förpackning Glass Jar