Läs mer
Tetrabutyl orthosilicate, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10153351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10153351 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10153351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutyl orthosilicate
Namnnotering 95%
CAS 4766-57-8
Färg Colorless
Densitet 0.8990g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C16H36O4Si
Linjär formel Si(OC4H9)4
Brytningsindex 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00009432
Kvantitet 5 g
Synonym tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
InChI-nyckel UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
IUPAC-namn tetrabutyl silicate
Molekylvikt (g/mol) 320.545
PubChem CID 78500
Formel vikt 320.54
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Liquid