Läs mer
Tetrabutylammoniumacetat, TRC
Produktkod. 30450257
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30450257 100 g
1 options
Produktkod. 30450257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT310665100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Acetate
CAS 10534-59-5
Molekylformel C16H36N . x(C2H4O2)
Kvantitet 100 g
Synonym Tetrabutylammonium Acetate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Acetate, Tetra-n-butylammonium Acetate
InChI formel InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC(=O)[O-]
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Acetat
Molekylvikt (g/mol) 301.5
Formel vikt 301.2981