Läs mer
Tetrabutylammoniumazid, TRC
Produktkod. 30449221
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449221 1 g
1 options
Produktkod. 30449221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3108351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Azide
CAS 993-22-6
Molekylformel C16H36N4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-]
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Azide
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Formel vikt 284.294