Läs mer
Tetrabutylammonium bibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylammonium bibenzoate |
| CAS | 116263-39-9 |
| Molekylformel | C30H47NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bibenzoate, Bioxyanion |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.2C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;2*1-5H,(H,8,9)/q+1;;/p-1 |
| LEDER | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC(=O)c1ccccc1.[O-]C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzoic acid;tetrabutylazanium;benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.7 |
| Formel vikt | 485.3505 |