Läs mer
Tetrabutylammonium Bicarbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylammonium Bicarbonate |
| CAS | 17351-62-1 |
| Molekylformel | C16H36N • 3[CHO] |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tetrabutylammonium Hydrogen Carbonate, 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','carbonate (1:1), Tetrabutylammonium bicarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.CH2O3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC([O-])=O |
| IUPAC-namn | tetrabutylammonium hydrogen carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.49 |
| Formel vikt | 303.27 |