Läs mer
Tetrabutylammonium Borohydrid, TRC
Produktkod. 30424517
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424517 25 g
30419814 5 g
30409459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT28923525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33725-74-5
Molekylformel C16H40BN
Molekylvikt (g/mol) 257.3
Synonym tetrahydro-Borate(1-) N,N,N-tributyl-1-butanaminium, Tetrabutylammonium Borohydride, Tetrabutylammonium Tetrahydroborate, Tetrabutylammonium tetrahydroborate(1-)
IUPAC-namn Boranuide; Tetrabutylazanium
LEDER [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Borohydride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Formel vikt 257.3254