Läs mer
Tetrabutylammoniumbromid, 99+%
Produktkod. 10646202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646202 25 g Glasflaska 25g
10586783 50 g Glasflaska 50g
10327940 100 g Glasflaska 100g
10266000 500 g Glasflaska 500g
11345932 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10646202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185680250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 SEK
    318.65 SEK / 25g
    Save 47.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1643-19-2
Molekylformel C16H36BrN
Molekylvikt (g/mol) 322.36
MDL-nummer MFCD00011633
InChI-nyckel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-namn tetrabutylazanium;bromid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium bromide
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 100,0 °C till 104,0 °C
Färg Grädde till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBr
Kvantitet 25 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 600 g/L (20 °C).
Formel vikt 322.36
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.