Läs mer
Tetrabutylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30424518
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30424518 250 g
1 options
Produktkod. 30424518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT291315250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Bromide
CAS 1643-19-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H36 N . Br
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (1:1), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','bromide (8CI), Tetrabutylammonium bromide (6CI,7CI), AP 6G, Actiron 43-65, Aliquat 100, Mastermix MB 4988, TBAB, TBAB 50A, Tetra-n-butylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 322.37
Formel vikt 321.2031