Läs mer
Tetrabutylammoniumklorid, 95 %, Tech innehåller också bromid
Produktkod. 10792924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792924 500 g Glasflaska 500g
10532391 5 g Glasflaska 5g
10624852 25 g Glasflaska 25g
10614662 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10792924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174125000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1112-67-0
Molekylformel C16H36ClN
Molekylvikt (g/mol) 277.92
MDL-nummer MFCD00011635
InChI-nyckel NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC-namn tetrabutylazanium;klorid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium chloride
Namnnotering Innehåller också bromid
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 277.92
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.