Läs mer
Tetrabutylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30428426
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30428426 25 g
1 options
Produktkod. 30428426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29122525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Chloride
CAS 1112-67-0
Molekylformel C16H36ClN
Kvantitet 25 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Chloride, TBAC, TBAC 100, Tetra-n-butylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 277.92
Formel vikt 277.2536