Läs mer
Tetrabutylammonium Diphenylphosphinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylammonium Diphenylphosphinate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.C12H11O2P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h5-16H2,1-4H3;1-10H,(H,13,14)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 459.3266 |