Läs mer
Tetrabutylammoniumfluorid (1,0 m i THF), TRC
Produktkod. 30420579
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30420579 50 mL
1 options
Produktkod. 30420579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29123550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Molekylformel C16H36FN
Kvantitet 50 mL
Synonym Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Fluorid
Molekylvikt (g/mol) 261.46
Formel vikt 261.2832
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 M