Läs mer
Tetrabutylammoniumfluorid (1,0 m i THF), TRC
Produktkod. 30415801
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30415801 25 mL
1 options
Produktkod. 30415801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29123525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Molekylformel C16H36FN
Kvantitet 25 mL
Synonym Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI formel InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Fluorid
Molekylvikt (g/mol) 261.46
Formel vikt 261.2832
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 M