Läs mer
Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Produktkod. 11905451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11905451 2,5 l 2.5 L
10378480 5 ml 5ml
10676402 100 ml 100ml
10686402 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11905451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201950025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium fluoride
Namnnotering 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Molekylformel C16H36FN
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NF
MDL-nummer MFCD00011747
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Densitet 0.8870g/mL, 0.887
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
InChI-nyckel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid
Molekylvikt (g/mol) 261.47
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Formel vikt 261.46
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2,5 l
Flampunkt −17°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.