missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 279.2937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?