missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate, TRC

Produktkod. 30416880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416880 5 g
30416137 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2912205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22206-57-1
Molekylformel C16H36FN(xH2O)
Molekylvikt (g/mol) 279.48
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride Hydrate, Tetra-n-butylammonium Fluoride Hydrate, TBAF Hydrate
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluoride;hydrate
LEDER O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formel vikt 279.2937
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.