Läs mer
Tetrabutylammoniumfluoridtrihydrat, 99 %
Produktkod. 10266320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10266320 50 g Glasflaska 50g
10022970 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221080500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 87749-50-6 | C16H36FN·3H2O | 315,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87749-50-6
Molekylformel C16H36FN·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 315.51
MDL-nummer MFCD00149981
InChI-nyckel VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid;trihydrat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 58 °C till 60 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Kvantitet 50 g
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 315.51
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.