Läs mer
Tetrabutylammonium hexafluorfosfat, TRC
Produktkod. 30452559
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452559 10 g
30450480 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31065810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3109-63-5
Molekylformel C16H36F6NP
Molekylvikt (g/mol) 387.43
IUPAC-namn tetrabutylazanium; hexafluorfosfat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Formel vikt 387.249