Läs mer
Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, 0.98, HPLC Grade, J.T. Baker™
Produktkod. 15598904 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598904 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15598904 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer V36007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For Use in Ion-Pair Chromatography, High Performance Liquid Chromatography; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate
CAS 32503-27-8
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C16H37NO4S
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 0.00kg
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
InChI-nyckel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn hydrogen sulfate;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.54
PubChem CID 94433
Formel vikt 339.54
Procent renhet 98%
Kvalitet HPLC