Läs mer
Tetrabutylammoniumvätesulfat, 99 %, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10095650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095650 10 g Glasflaska 10g
10588132 50 g Glasflaska 50g
10371351 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10095650 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420100100
 Begränsad artikel
I lager
Tetrabutylammoniumvätesulfat, 99 %, för HPLC, förpackning: Glasflaska, färglös till vit, kvalitet: HPLC, smältpunkt: 168 grader. C till 172 grader. C, molekylvikt: 339,53, procent renhet: 99% | CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32503-27-8
Molekylformel C16H37NO4S
Molekylvikt (g/mol) 339.54
MDL-nummer MFCD00011637
InChI-nyckel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-namn vätesulfat;tetrabutylazanium
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Abs. (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Smältpunkt 168.0°C to 172.0°C
Färg Färglös till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Kvantitet 10 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Löslighetsinformation Solubility in water: >50%.
Formel vikt 339.53
Procent renhet 99%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.