Läs mer
Tetrabutylammoniumvätesulfat, 99 %, för HPLC
Produktkod. 10588132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10588132 50 g Glasflaska 50g
10095650 10 g Glasflaska 10g
10371351 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10588132 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420100500
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tetrabutylammoniumvätesulfat, 99 %, för HPLC, förpackning: Glasflaska, färglös till vit, kvalitet: HPLC, smältpunkt: 168 grader. C till 172 grader. C, molekylvikt: 339,53, procent renhet: 99% | CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32503-27-8
Molekylformel C16H37NO4S
Molekylvikt (g/mol) 339.54
MDL-nummer MFCD00011637
InChI-nyckel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-namn vätesulfat;tetrabutylazanium
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Abs. (0,005 M i vatten) (1 cm kyvett mot vatten), (0,005 M i vatten) (1 cm kyvett mot vatten) vid 0 nm, 0,02 max vid 260 nm, 0,03 max vid 230 nm, 0,05 max vid 210 nm, 0,05 max vid 220 nm, 0,15 max vid 200 nm
Smältpunkt 168,0 °C till 172,0 °C
Färg Färglös till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Kvantitet 50 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >50%.
Formel vikt 339.53
Procent renhet 99%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.