Läs mer
Tetrabutylammonium vätesulfat, TRC
Produktkod. 30411289
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30411289 500 g
1 options
Produktkod. 30411289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT289220500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Hydrogensulfate
CAS 32503-27-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H36 N . H O4 S
Kvantitet 500 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sulfate, Tetrabutyl-ammonium Sulfate, Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, TBAHS-MB, Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Tetrabutylammonium Bisulfate, Tetrabutylammonium Hydrosulfate
InChI formel InChI=1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn vätesulfat; Tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.5343
Formel vikt 339.2443