Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid, 1 M lösning i metanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-195790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
800 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
800ml
Produktkod. 10410301
Brand: Thermo Scientific Acros 212911000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hydroxide
Namnnotering 1M Solutionin Methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Kokpunkt 65.0°C
Smältpunkt -98.0°C
Molekylformel C16H37NO
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NOH
MDL-nummer MFCD00009425
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formel vikt 259.46
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.3775
Kvantitet 100 ml
Flampunkt 12°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.