Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-hydrat, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11341513 25 g Glasflaska 25g
11915461 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 147741-30-8 | C16H97NO31 | 799.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147741-30-8
Molekylformel C16H97NO31
Molekylvikt (g/mol) 799.93
MDL-nummer MFCD00149573
InChI-nyckel DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
PubChem CID 16218633
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
Smältpunkt 27.0°C to 30.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 95+%
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hydroxid;triakontahydrat
Formel vikt 799.93
Procent renhet ≥95%
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine monochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.