Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2052-49-5 |
| Molekylformel | C16H37NO |
| MDL-nummer | MFCD00009425 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water |
| InChI-nyckel | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC-namn | tetrabutylazaniumhydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.48 |
| PubChem CID | 2723671 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 0.1M TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H371-Kan orsaka organskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: TOLUENE, tetrabutylammonium hydroxide, METHANOL