Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464441 25 mL 25ml
11484441 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215210425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Hydroxide
Färg Färglös
Densitet 0.98g/mL
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 259.474
Fysisk form Vätska