Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxidlösning, MP Biomedical
Produktkod. 11474441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474441 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11474441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215210450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 50ml
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tetrabutylammoniumhydroxidlösning har en koncentration på 40 % i H2O och är en fasöverföringskatalysator.
  • Används som härdningsaccelerator för epoxihartser
  • Används även vid framställning av diklorkarben från kloroform
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water
PubChem CID 2723671
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Hydroxide
Fysisk form Liquid
Kvantitet 50 mL
Förpackning Glas
Densitet 0,99 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvalitet Research
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% in H2O