Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid, titrant (0,4M i H 2 O), HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15568834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
HDPE polyflaska med tryckbotten
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568834 500 g HDPE polyflaska med tryckbotten 500ml
1 options
Produktkod. 15568834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer V36507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6000.00 SEK
    5752.57 SEK / 500ml
    Save 247.43 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För användning i jonparkromatografi, högpresterande vätskekromatografi
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Hydroxide
Namnnotering Titreringslösning (0,4 M i H2O)
CAS 2052-49-5
Förpackning HDPE polyflaska med tryckbotten
Molekylformel C16H37NO
MDL-nummer MFCD00009425
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 0.00kg
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formel vikt 259.48
Kvalitet HPLC