Läs mer
Tetrabutylammoniumhydroxid Titrant, 0,4 m i vatten, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Product Code. 10055680 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10055680 100 g Plastflaska 100g
10588322 500 g Plastflaska 500g
10023643 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10055680 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 420121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    895.65 SEK / 100g
    Save 114.35 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Abs. (1 cm cell vs vatten), (1 cm cell vs vatten) vid 0nm, 0,15 max vid 420 nm
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Färg Odesignat
Namnnotering 0,4 M i vatten
Koncentration 0,37 till 0,43 M
Densitet 0.85
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NOH
Kvantitet 100 g
Flampunkt >110 °C
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Fysisk form Lösning
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vikt 259.47
Kvalitet HPLC
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.