Läs mer
Tetrabutylammoniumnitrat, 98 %
Produktkod. 10696494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696494 5 g Glasflaska 5g
10617221 25 g Glasflaska 25g
10137333 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 SEK
    374.65 SEK / 5g
    Save 70.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1941-27-1
Molekylformel C16H36N2O3
Molekylvikt (g/mol) 304.46
MDL-nummer MFCD00043202
InChI-nyckel QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
PubChem CID 16027
IUPAC-namn tetrabutylazanium;nitrat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium nitrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 116 °C till 120 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NNO3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <2%
Formel vikt 304.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.