Läs mer
tetrabutylammoniumfosfat,∽ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455472 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455472 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11455472 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219551301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    759.49 SEK / 1g
    Save 38.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Jonassocierande reagens för HPLC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium phosphate
CAS 5574-97-0
Färg Vitt
Analysprocentintervall Cirka 97 %
Molekylformel C16H38NO4P
MDL-nummer MFCD00064526
Kvantitet 1 g
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazaniumdivätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vikt 339.46
Fysisk form Pulver