Läs mer
Tetrabutylammoniumfosfat, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15578834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578834 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
1 options
Produktkod. 15578834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer V37503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För användning i jonparkromatografi, högpresterande vätskekromatografi
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Phosphate
CAS 5574-97-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Molekylformel C16H38NO4P
MDL-nummer MFCD00064526
Kvantitet 25 g
Densitet 1L = 0.00kg
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vikt 339.46
Kvalitet HPLC