Läs mer
monobasiskt tetrabutylammoniumfosfat, 0,4M lösning i acetonitril, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11985451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985451 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11985451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435991000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 75-05-8
Smältpunkt -48,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8280g/mL, 0.828
Kokpunkt 81,0 °C till 82,0 °C
Flampunkt 2 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C16H38NO4P
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL-nummer MFCD00064526
Kvantitet 100 mL
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Viskositet 0,35 Pas (20 °C)
Formel vikt 339.45
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.4M solution in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.