Läs mer
Tetrabutylammoniumfosfat monobas, 0,5 M koncentration i HPLC-klassat vatten, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10512204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10512204 100 mL 100ml
10526412 25 mL 25ml
11935451 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10512204 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420171000
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100,0 °C
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C16H38NO4P
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL-nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vikt 339.45
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.48 to 0.52M
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.01, 1.0100g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.