Läs mer
Tetrabutylammoniumfosfat monobas, 0,5 M koncentration i HPLC-klassat vatten, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11935451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11935451 500 mL 500ml
10526412 25 mL 25ml
10512204 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11935451 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420175000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kokpunkt 100,0 °C
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Fysisk form Lösning
Kvantitet 500 mL
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.01, 1.0100g/mL
Molekylformel C16H38NO4P
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL-nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vikt 339.45
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.48 to 0.52M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.