Läs mer
Tetrabutylammoniumfosfat monobasiskt, 99 %, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10569092 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10569092 5 g Glasflaska 5g
10249320 25 g Glasflaska 25g
13468558 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10569092 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420160050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5574-97-0
Molekylformel C16H38NO4P
Molekylvikt (g/mol) 339.46
MDL-nummer MFCD00064526
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
Namnnotering 99%
Abs. (0,1 % vattenlösning) (1 cm kvartskyvett), (0,1 % vattenlösning) (1 cm kvartskyvett) vid 0 nm, 0,05 max vid 214 nm, 0,1 max vid 210 nm, 0,2 max vid 200 nm
Smältpunkt 148,0 °C till 151,0 °C
Färg Grå till svart
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 339.45
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.