Läs mer
Tetrabutylammoniumfosfat monobaslösning 1,0 m i, H2O TRC
Produktkod. 30449216
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449216 10 mL
30454621 5 mL
30451522 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30449216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31073510ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5574-97-0
Molekylformel C16 H36 N . H2 P O4
Molekylvikt (g/mol) 339.45
Synonym Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
IUPAC-namn dihydrogenfosfat; Tetrabutylazanium
LEDER Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Phosphate
Kvantitet 10 mL
InChI formel InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formel vikt 339.2538
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0 M