Läs mer
Tetrabutylammonium Tetrafluoroborat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylammonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 429-42-5 |
| Molekylformel | C16H36BF4N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | tetrabutylazanium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.27 |
| Formel vikt | 329.2877 |